Documentos clave
1.07872
Supelco
Nitrato de estroncio
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Nitrato de estroncio
About This Item
Fórmula lineal:
Sr(NO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-131-9
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.0% (complexometric)
form:
solid
solubility:
660 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
2750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
645 °C/1013 hPa
mp
570 °C
solubility
660 g/L
density
2.986 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sr](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Síntesis y análisis antimicrobiano de nanoestructuras de gran superficie de fosfato de calcio sustituido con estroncio para la regeneración ósea: se explora el potencial del nitrato de estroncio en la regeneración ósea a través de la síntesis de nanoestructuras de gran superficie de fosfato de calcio sustituido con estroncio con propiedades antimicrobianas (Anwar et al., 2023).
  • Deposición asistida electroquímicamente de fosfato de magnesio modificado con estroncio en superficies de titanio: se describe el uso del nitrato de estroncio en la creación de recubrimientos en superficies de titanio para mejorar las aplicaciones biomédicas, mejorando las propiedades del material a través de técnicas de deposición electroquímica (Meininger et al., 2016).
  • Producción de Y-86 y otros radiometales para fines experimentales utilizando un sistema de blanco de solución: en este estudio se utiliza nitrato de estroncio en la producción de radiometales, como el Y-86, para diversos fines experimentales y de diagnóstico, empleando un sistema de blanco de solución para una síntesis eficaz (Oehlke et al., 2015).
  • Fabricación de nanotubos de SrTiO3 y BaTiO3 con plantillas: se discute la utilidad del nitrato de estroncio en la fabricación de nanotubos, específicamente de SrTiO3 y BaTiO3, con plantillas, que son cruciales para mejorar las propiedades de los materiales para diversas aplicaciones industriales y tecnológicas (Chen et al., 2009).
Analysis Note
Valoración (complexométrica): ≥ 99,0 %
Valor de pH (5 %; agua): 5,0 - 7,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Ba (Bario): ≤ 0,01 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,005 %
Na (Sodio): ≤ 0,005 %
Pb (plomo): ≤ 0,0002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1