202754
Barium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Barium dinitrate, Barium(2+)dinitrate
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: barium
impurezas
≤3% water
mp
592 °C (dec.) (lit.)
trazas de catión
Sr: <5 ppm
cadena SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
pyrotechnic oxidant