Documentos clave
1.07758
Millipore
D-Sorbitol
extra pure, suitable for microbiology
Sinónimos:
D-Glucitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721899
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
200-061-5
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
<1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Formulario
solid
temp. de autoignición
420 °C
potencia
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
2350 g/L
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
450 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Nota de análisis
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable