Saltar a
S3889
D-Sorbitol
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
D-Glucitol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
May be used for washing spheroplasts[1] and in isoelectric focusing to minimize endoosmotic flow in agarose gels.[2] May be used to induce osmotic stress.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
85529S7547S6021
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or crystals
color
white
color
colorless
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)