1.07627
Pseudomonas CFC Selective Supplement
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
Sinónimos:
Pseudomonas Selective Supplement
About This Item
Productos recomendados
descripción
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
Cephalothin, 25 mg per vial
Cetrimide, 5 mg per vial
Fucidin, 5 mg per vial
envase
pkg of 10 vials
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
solubilidad
26.6 g/L
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0.01 %
Colonies
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
greenish
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): greenish
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): greenish
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: milky
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): milky
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: milky
Incubation: 44 hrs.; 25 °C; aerobic;
Reference: blood-agar (24-48 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3