Documentos
1.07257
Millipore
DL-Fenilalanina
for biochemistry
Sinónimos:
DL-Fenilalanina, Ácido 2-amino-3-fenilpropiónico, Phe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
205-756-7
Quality Level
form
solid
mp
271 °C (decomposition)
solubility
14.11 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico): ≥ 99 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Rotación espec. (α20/D, ácido clorhídrico al 5 %): de -0,1 a +0,1
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,01 %
Aminoácidos extraños: ≤ 0,3 %
Otras sustancias positivas para ninhidrina (como glicina): ≤ 0,1 %