Documentos clave
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
Sinónimos:
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9ClN2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
216.67 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
223-325-1
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
215-220 °C (decomposition)
densidad aparente
370 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[n+H]1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Clave InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator: passes test
Sensitivity test (at Iron II ions): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.