Documentos
1.06406
Supelco
Cloruro de sodio
99.99 Suprapur®
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-598-3
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
assay
99.99%
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
99,99 Suprapur®
Application
Cloruro de sodio 99.99 Suprapur®. Nº de CAS 7647-14-5, Número EC 231-598-3.
Linkage
Sustituye a: 6406; 6406-2; 6406-1
Analysis Note
Pureza (metálica)mín 99,99 %Valoración (argentométrica)mín 99,5 %Bromuros (Br)máx 10 ppmYoduros (I)máx 10 ppmFosfatos (PO₄)máx 5 ppmSulfatos (SO₄)máx 10 ppmNitrógeno total (N)máx 10 ppmHexacianoferrato (Fe(CN)₆)máx 1 ppmAl (Aluminio)máx 0,01 ppmBa (Bario)máx 2 ppmCa (Calcio)máx 0,1 ppmCd (Cadmio)máx 0,005 ppmCe (Cerio)máx 0,005 ppmCo (Cobalto)máx 0,005 ppmCr (Cromo)máx 0,01 ppmCs (Cesio)máx 5 ppmCu (Cobre)máx 0,005 ppmEu (Europio)máx 0,005 ppmFe (Hierro)máx 0,05 ppmK (Potasio)máx 5 ppmLa (Lantano)máx 0,005 ppmLi (Litio)máx 0,5 ppmMg (Magnesio)máx 0,05 ppmMn (Manganeso)máx 0,01 ppmNi (Níquel)máx 0,01 ppmPb (Plomo)máx 0,005 ppmRb (Rubidio)máx 0,5 ppmSc (Escandio)máx 0,005 ppmSm (Samario)máx 0,005 ppmSr (Estroncio)máx 0,1 ppmTl (Talio)máx 0,005 ppmY (Itrio)máx 0,005 ppmYb (Iterbio)máx 0,005 ppmZn (Cinc)máx 0,01 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Preparación de una disolución patrón para DQO/cloruro