Merck
S9625
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
agency
suitable for GB 5009.253-2016
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder or crystals
pH
7
mp
801 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
El cloruro de sodio se puede utilizar como:      
  • Plantilla para sintetizar nanoláminas de silicio en 2D utilizando ortosilicato de tetraetilo (TEOS) como fuente de sílice. La gran superficie del NaCl promueve la formación de nanoláminas de SiO2 de área grande a través de un proceso de autoensamblaje.      
  • Plantilla para preparar nanocubos huecos de dióxido de estaño (SnO2), que son aplicables como materiales anódicos para baterías de iones de litio.
  • Un soporte catalizador en la síntesis a gran escala de nanofibras de carbono utilizando oxalatos metálicos como catalizadores mediante un método de deposición química de vapor.
Features and Benefits
El NaCl es:      
  • Muy hidrosoluble y rentable.      
  • Fácilmente reciclado a través de un proceso de recristalización.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kathryn P Trogden et al.
Current biology : CB, 29(14), 2339-2350 (2019-07-16)
The microtubule (MT) network is an essential regulator of insulin secretion from pancreatic β cells, which is central to blood-sugar homeostasis. We find that when glucose metabolism induces insulin secretion, it also increases formation of Golgi-derived microtubules (GDMTs), notably with
Christopher S Morrow et al.
Cell stem cell, 26(4), 558-568 (2020-02-29)
Maintaining a healthy proteome throughout life is critical for proper somatic stem cell function, but the complexities of the stem cell response to increases in damaged or aggregated proteins remain unclear. Here we demonstrate that adult neural stem cells (NSCs)
Anabel Fernández-Iglesias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(2), 877-886 (2018-11-13)
Liver cells isolated from pre-clinical models are essential tools for studying liver (patho)physiology, and also for screening new therapeutic options. We aimed at developing a new antibody-free isolation method able to obtain the four main hepatic cell types (hepatocytes, liver