1.06025
Methanol-D4
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
Methanol-D4, Tetradeuteromethanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
129 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
440 °C
potencia
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
6-50 % (v/v)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
temperatura de transición
flash point 9 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup