1.05734
Molecular sieve 0.3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
Formulario
beads
Nivel de calidad
técnicas
titration: suitable
diám. microesfera
~2 mm
tamaño
~10 mesh
superficie
800 m2/g
tamaño de partícula
~10 mesh
diámetro
~2 mm
tamaño de poro
0.3 nm
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable