Documentos clave
1.04867
Supelco
Potassium hydrogen diiodate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Potassium hydrogen diiodate, Potassium biiodate
About This Item
Fórmula lineal:
KH(IO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
236-650-9
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.8% (iodometric)
Formulario
solid
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
13 g/L
densidad aparente
1750 kg/m3
trazas de anión
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clave InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 99.8 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3