Documentos clave
1.04039
Millipore
UVM II supplement
for Listeria spp., pkg of 1 vial, for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth
Sinónimos:
UVM II supplement, Listeria Selective Supplement, Acriflavine hydrochloride, Panflavin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
GranuCult™ Modified UVM broth (Base) (1.10824)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>190 °C
potencia
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
envase
pkg of 1 vial
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
240-247 °C
solubilidad
300 g/L
densidad aparente
380 kg/m3
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
UVM-II Supplement contains acriflavine hydrochloride, which inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Aplicación
UVM II supplement is an additive for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth.
Nota de análisis
Supplement tested in UVM-Listeria selectiv enrichment broth modified art. no. 1.10824.
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
passes test
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): passes test
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): inhibited
Incubation: Listeria 24 hrs.; 30 °C; aerobic; other strains 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable