Documentos clave
1.04007
Millipore
D(-)-Fructose
for biochemistry
Sinónimos:
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número índice de la CE:
200-333-3
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
solubilidad
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
densidad
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
densidad aparente
700‑800 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): -93.5 - -91.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Glucose (HPLC): ≤ 0.5 %
Water: ≤ 0.5 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable