Documentos clave
1.03762
SAFC
Ammonium iron(III) citrate
about 18% Fe
Sinónimos:
Ammonium iron(III) citrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O7 · xFe · xH3N
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
214-686-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
1200 g/L
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Clave InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicación
Ammonium iron(III) citrate is used as an acidic regulator. Our product Ammonium iron(III) citrate about 18% Fe is suitable for use in pharmaceutical processes.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable