1.03110
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv™
Sinónimos:
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
300 °C
potencia
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-25.2 % (v/v)
técnicas
DNA amplification: suitable
titration: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
temperatura de transición
flash point 11 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup