Documentos clave
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
256.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número índice de la CE:
200-454-1
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (argentometric)
Formulario
solid
mp
168 °C (decomposition)
densidad aparente
250 kg/m3
λmáx.
604-607 nm in chloroform
cociente de absorbancia
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Clave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable