Saltar a
1.02735
L-cisteína hydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Sinónimos:
Cys, L-Cysteinium Chloride Monohydrate, L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
175.63
EC Index Number:
200-157-7
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
solubility
650 g/L
density
1.54 g/cm3
bulk density
780 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Biochem/physiol Actions
Antagonista del receptor glutamatérgico NMDA.
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica, calculada como sustancia seca): 98,5 - 101,0 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Identidad (Cloruro): pasa la prueba
Aspecto: polvo cristalino blanco o casi blanco o cristales incoloros
Aspecto de la disolución (25 g/l, agua): transparente y de color no más intenso que la disolución de referencia BY₆
Rotación específica (α 20/D, 80 g/l, ácido clorhídrico 250 g/l, calculada como sustancia seca): +5,5 a +7,0
Rotación específica (α 25/D, 80 g/l, ácido clorhídrico 6 mol/l, calculado como sustancia seca): +5,7 a +6,8
Sulfatos (SO₄): ≤ 300 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro): ≤ 20 ppm
Compuestos relacionados totales (TLC): ≤ 0,5 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(impureza A (570 nm)): ≤ 0,5 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(cualquier impureza positiva para la ninhidrina): ≤ 0,2 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(amoníaco (570 nm)): ≤ 0,2 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(impurezas totales (570 nm)): ≤ 1,0 %
Disolventes residuales (ICH Q3C): excluidos por proceso de fabricación
Cenizas de sulfato (600 °C): ≤ 0,1 %
Pérdida por desecación (Vacío < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Endotoxinas bacterianas: ≤ 6,0 UI/g
Las especificaciones de impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Se ajusta a las Ph . Eur, USP.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1102C68521161509
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. C3290000, traceable to USP 1161509
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
crystalline powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
assay
-
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 g/L at 25 °C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..