1.02284
Quinhydrone
GR for analysis
Sinónimos:
Quinhydrone
Formulario
solid
potencia
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidad
4 g/L
densidad
1.40 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
Clave InChI
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
assay hydroquinone: 48 - 52
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable