Merck
1.02069
SAFC
Carbonato de calcio
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 170
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
CaCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E170
EC Index Number:
207-439-9
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El carbonato de calcio se utiliza normalmente como alcalinizador o suplemento mineral en las formulaciones sólidas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.