Documentos
1.01298
Millipore
Readycult® Coliformes 100
acc. to US EPA, Rapid E. coli/Coliform test for drinking water
Sinónimos:
Prueba rápida de coliformes
About This Item
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
agency
EPA (Approved as alternative method)
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
form
granular
manufacturer/tradename
ReadyCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
coliforms
Categorías relacionadas
General description
Coliformes 100 es un medio cromógeno que proporciona resultados positivos definitivos y fáciles de leer. Tiene una gran calidad nutricional por las peptonas junto con un tampón fosfato incorporado que garantiza un rápido crecimiento de coliformes, mientras que el lauril sulfato inhibe en gran medida la flora acompañante (especialmente los grampositivos). Los sustratos cromógenos X-GAL (degradado por coliformes) y el sustrato fluorógeno MUG (muy específico para E. coli) permiten la detección simultánea de los coliformes totales y de E. coli. La presencia de coliformes totales se indica por un color azul verdoso del caldo y la de E. coli por una fluorescencia azul bajo la luz UV. La reacción indol de 30 segundos opcional ayuda a confirmar exactamente la presencia de E. coli. Las pruebas ReadyCult® son cómodas, rápidas y económicas.
Application
Coliformes 100 es un análisis rápido de E. coli/coliformes para el agua potable. Es un caldo de enriquecimiento selectivo utilizado para la detección simultánea de presencia/ausencia de coliformes totales y E. coli en el examen bacteriológico del agua.
Linkage
Sustituye a: 1012980002
Analysis Note
Aspecto
- transparencia:
transparente
- color: amarillento
Valor de pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Inóculo en el medio de referencia
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090: 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Crecimiento
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
viraje de color a azul verdoso
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
fluorescencia
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Formación de indol
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Incubación: 24 horas; 35 °C; condiciones aerobias
Legal Information
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.