Documentos clave
1.01145
Supelco
Cloruro de amonio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Cloruro de amonio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
235-186-4
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Formulario
crystalline powder
temp. de autoignición
>400 °C
potencia
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.01% (as sulfate)
pérdida
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubilidad
372 g/L (External MSDS)
densidad
1.53 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
600‑900 kg/m3
trazas de anión
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Restauración de la fertilidad de suelos sometidos a Cr(VI) y sequía artificial mediante la utilización del género Bacillus SSAU2, que promueve el crecimiento vegetal: se investiga el papel del cloruro de amonio en la mejora de la eficacia del género Bacillus en la restauración de la fertilidad del suelo sometido a condiciones de estrés, mostrando su relevancia en la ciencia medioambiental y la microbiología (Sharma et al., 2024).
Nota de análisis
Valoración (argentométrica): ≥ 99,8 %
Valoración (argentométrica; calculada como sustancia seca): 99,0 - 100,5 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Valor de pH (5 %; agua (25 °C): 4,5 - 5,5
Bromuros, yoduros (Br,I ): pasa la prueba
Nitratos (NO₃): ≤ 0,0005 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,0005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0002 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,005 %
Ni (Níquel): ≤ 0,0001 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,0002 %
Pérdida por desecación (105°C): ≤ 1,0 %
Residuos tras ignición (como sulfatos): ≤ 0,01 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf