1.01093
Aluminum hydroxide
(fine powder pure, hydrargillite), Technipur®
Sinónimos:
Aluminic acid, Aluminium trihydroxide, Aluminium(III) hydroxide, Hydrargillite, Hydrated alumina, Orthoaluminic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
>2900 °C/1013 hPa
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidad
2.42 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clave InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Aluminum hydroxide also finds application in ceramic and glass industries to prepare heat resistance materials due to its non-flammability and high melting point characteristics.[4][5]
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable