1.00929
Dietiléter
≥99.9% (GC), contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter,
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
potencia
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contiene
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
lim. expl.
36.5 %
impurezas
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -40 °C
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Aldehydes (as CH₃CHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup