Documentos
1.00455
Supelco
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido nítrico solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-714-2
NACRES:
NA.21
product name
Ácido nítrico fumante al 100 %, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
56 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
liquid
ign. residue
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
para análisis EMSURE® React. Ph Eur
Application
  • Modelado multiescala de la química de la radiación de plutonio en disoluciones de ácido nítrico: esta investigación pone de relieve el uso fundamental del ácido nítrico fumante en el estudio de la química de radiación del plutonio, esencial para la ciencia de los materiales nucleares y para garantizar la seguridad en los procesos industriales en los que intervienen materiales radiactivos (Kynman et al., 2024).
  • Optimización de los parámetros de impresión 3D para cerámica de alúmina basada en la prueba ortogonal: se demuestra el papel del ácido nítrico en el procesamiento y la optimización de materiales para aplicaciones de impresión 3D, esencial para el avance de las técnicas de fabricación en los sectores de la ciencia de los materiales y la industria (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica)≥ 98,5 %Identidadpasa la pruebaPrueba de diluciónpasa la pruebaCloruros (Cl)≤ 10 ppmMetales pesados (como Pb)≤ 5 ppmSulfatos (SO₄)≤ 300 ppmAg (plata)≤ 0,02 ppmAl (aluminio)≤ 0,20 ppmAs (arsénico)≤ 0,01 ppmBa (bario)≤ 0,02 ppmBe (berilio)≤ 0,02 ppmBi (bismuto)≤ 0,10 ppmCa (calcio)≤ 0,15 ppmCd (cadmio)≤ 0,02 ppmCo (cobalto)≤ 0,02 ppmCr (cromo)≤ 0,10 ppmCu (cobre)≤ 0,02 ppmFe (hierro)≤ 2,0 ppmGe (germanio)≤ 0,05 ppmK (potasio)≤ 0,10 ppmLi (litio)≤ 0,02 ppmMg (magnesio)≤ 0,05 ppmMn (manganeso)≤ 0,02 ppmMo (molibdeno)≤ 0,02 ppmNa (sodio)≤ 0,50 ppmNi (níquel)≤ 0,05 ppmPb (plomo)≤ 0,02 ppmSr (estroncio)≤ 0,02 ppmTi (titanio)≤ 0,10 ppmTl (talio)≤ 0,05 ppmV (vanadio)≤ 0,02 ppmZn (cinc)≤ 0,05 ppmZr (circonio)≤ 0,10 ppmResiduos tras ignición (como SO₄)≤ 50 ppmSegún las propiedades químicas del ácido nítrico al 100 % la influencia de la luz puede causar la formación de óxidos de nitrógeno.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1