Merck
1.00233
SAFC
Sodium hydroxide solution
0.25 M, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Sodium hydroxide solution 0,25 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
liquid
pH
13.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
EMPROVE® EXPERT
Nota de análisis
Assay (acidimetric,NaOH)0.23 - 0.27 mol/lCarbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.2 %Chloride (Cl)≤ 5 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 3 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processEndotoxins≤ 2.0 I.U./mlFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.