09-230
Anti-phospho-Raptor (Thr706) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
canine, human
reactividad de especies (predicha por homología)
horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr706)
Información sobre el gen
bovine ... Rptor(507056)
human ... RPTOR(57521)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Raptor in modified and non-modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable