Documentos clave
07-1735
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HuR
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
ELAV-like 1, Hu antigen R, Hu-antigen R, embryonic lethal, abnormal vision, drosophila, homolog-like 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IF
WB
species reactivity:
human, rat, mouse
technique(s):
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
citations:
5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
General description
El HuR (Hu-antígeno R, proteína como ELAV 1, ELAV1) es una proteína de unión al ARN que contiene 3 dominios de unión al ARN. Se sabe que se une a elementos ricos en UA si es ARNm. Regula la expresión génica desestabilizando su ARNm. Se sabe que está aumentada en ciertos cánceres como el cáncer de mama y el gástrico. Algunas de sus dianas son los ARNm de cFos, IL-3 y BRCA1. También se ha demostrado que el HuR participa en la regulación de la expresión de VEFG-A y NFkB en ciertos tipos de células. Su activación y acumulación también están vinculadas a muchas moléculas de señalización energética, como la de la vía PI3K/Akt y AMPK.
Specificity
Detecta el HuR
No se ha probado en otras especies.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido sintético que corresponde al N terminal del HuR humano.
Application
Análisis mediante ICC inmunofluorescente:
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Subcategoría de investigación
Señalización de insulina y energía
Proteína de unión al ARN (RBP)
Utilización del anticuerpo anti-HuR (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB e IF para detectar el HuR también conocido como ELAV-like 1, Hu antígeno R.
Quality
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
el anticuerpo detectó el HuR en diluciones 1:500-1:1 000 en lisado de células Jurkat resueltas vía SDS-PAGE y transferidas a PVDF.
Target description
36 kDa
Linkage
Sustituye a: AB5831
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo precipitado en una disolución de sulfato de amonio saturado al 50 % y PBS que no contiene conservantes.
Policlonal purificado por afinidad precipitado en sulfato de amonio.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución.
Analysis Note
Control
Lisado de células Jurkat
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Identification of Novel Stress Granule Components That Are Involved in Nuclear Transport.
Mahboubi, H; Seganathy, E; Kong, D; Stochaj, U
Testing null
Harsha Raheja et al.
PLoS pathogens, 19(8), e1011552-e1011552 (2023-08-04)
Host protein HuR translocation from nucleus to cytoplasm following infection is crucial for the life cycle of several RNA viruses including hepatitis C virus (HCV), a major causative agent of hepatocellular carcinoma. HuR assists the assembly of replication-complex on the
Weirui Ma et al.
eLife, 10 (2021-03-03)
Liquid-like condensates have been thought to be sphere-like. Recently, various condensates with filamentous morphology have been observed in cells. One such condensate is the TIS granule network that shares a large surface area with the rough endoplasmic reticulum and is
Binyamin D Berkovits et al.
Nature, 522(7556), 363-367 (2015-04-22)
About half of human genes use alternative cleavage and polyadenylation (ApA) to generate messenger RNA transcripts that differ in the length of their 3' untranslated regions (3' UTRs) while producing the same protein. Here we show in human cell lines
Weirui Ma et al.
Cell, 175(6), 1492-1506 (2018-11-20)
Approximately half of human genes generate mRNAs with alternative 3' untranslated regions (3'UTRs). Through 3'UTR-mediated protein-protein interactions, alternative 3'UTRs enable multi-functionality of proteins with identical amino acid sequence. While studying how information on protein features is transferred from 3'UTRs to