07-049
Anti-Nedd4
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC: 2.3.2.26, Cell proliferation-inducing gene 53 protein, HECT-type E3 ubiquitin transferase NEDD4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDFIP1(80762)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nedd4 in rat kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Kidney cytoplasmic extracts.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1