06-891
Anti-SMRTe Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CTG26, Anti-N-CoR2, Anti-SMAP270, Anti-SMRT, Anti-SMRTE, Anti-SMRTE-tau, Anti-TNRC14, Anti-TRAC, Anti-TRAC-1, Anti-TRAC1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Protein Trafficking
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
RNA Binding Protein (RBP)
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse brain nuclear extract
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable