Documentos
05-419
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 9E10
clone 9E10, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CMyc
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los epítopos de identificación son útiles para el etiquetado y la detección de proteínas utilizando técnicas de inmunotransferencia, inmunoprecipitación e inmunotinción. Debido a su pequeño tamaño, es poco probable que afecten a las propiedades bioquímicas de la proteína etiquetada.
La etiqueta epítopo Myc es muy utilizada para detectar la expresión de proteínas recombinantes en bacterias, levaduras y sistemas celulares de insectos y mamíferos.
Specificity
Reconoce el Myc y proteínas recombinantes que contienen la etiqueta epítopo Myc.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 408-437 de la región cremallera de Leucina del Myc humano (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
El anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 9E10, es un anticuerpo contra la etiqueta Myc para utilizar en IH, IC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Epítopos de identificación
Quality
evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en una proteína recombinante marcada con Myc
Target description
PM previsto para el Myc humano: 49 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína G en Tris-glicina 0,07 M pH 7,4, NaCl 0,105M, azida sódica al 0,035 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control positivo para Myc humano: Expresión generalizada que incluye lisado de células A431, lisado de células de cáncer de ovario o tejido de carcinoma de mama. Proteína de fusión Myc expresada en las células.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Frontiers in neurology and neuroscience research null
?H2A is a component of yeast heterochromatin required for telomere elongation.
Kitada, T; Schleker, T; Sperling, AS; Xie, W; Gasser, SM; Grunstein, M
Cell Cycle null
Dimethylation of histone H3 at lysine 36 demarcates regulatory and nonregulatory chromatin genome-wide.
Rao, B; Shibata, Y; Strahl, BD; Lieb, JD
Molecular and cellular biology null
14-3-3 Epsilon antagonizes FoxO to control growth, apoptosis and longevity in Drosophila.
Nielsen, MD; Luo, X; Biteau, B; Syverson, K; Jasper, H
Aging Cell null
Frontiers in neurology and neuroscience research null