06-1028
Anti-Probable ergosterol biosynthetic protein 28 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Probable ergosterol biosynthetic protein 28, NET51
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rhesus macaque
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERG28(11161)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rat liver cells. (Malik, P., et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. DOI 10.1007/s00018-010-0257-2.)
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Calidad
Western Blot Analysis: 1:220 dilution of this antibody detected Probable ergosterol biosynthetic protein 28 on 10 µg of human testis tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human testis tissue lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable