05-656
Anti-IGF-IR Antibody, clone JBW902
clone JBW902, Upstate®, from mouse
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
JBW902, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGF1R(3480)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
C4 cell lysate, HepG2 cells
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable