Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
05-649
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Chk2, clon 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
El gen supresor tumoral p53 integra numerosas señales que controlan la vida y la muerte celulares. Recientemente se descubrieron varias moléculas nuevas implicadas en la señalización de p53, como Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, El PIDD, y el PID/MTA2. La cinasa de punto de control Chk2 es el homólogo en mamíferos de la Cds1/Rad53 de levaduras. En respuesta a daños en el ADN, la cinasa de punto de control ATM fosforila y activa la Chk2, que a su vez fosforila directamente y activa la p53. La Chk2 actúa como efector posterior de la ATM para intervenir en la activación de p53. La Chk2 también fosforila y activa la BRCA1, el producto de un gen supresor tumoral que está mutado en el cáncer de mama y de ovario.
Specificity
Chk2
Otros no analizados.
Se prevé reacción cruzada con rata basada en la homología de las secuencias.
Immunogen
Mezcla de dos proteínas de fusión GST que corresponden a los residuos 1-223 y 217-543 de la Chk2 humana
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Chk2, clon 7, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la Chk2, también conocido como homólogo del punto de control CHK2 (S. Pombe) y proteína cinasa de serina/treonina CHK2, y ha sido validado en WB, IP, ICC.
Inmunoprecipitación: Un laboratorio independiente ha comunicado que un lote anterior de este anticuerpo produjo inmunoprecipitación de la Chk2 de células HeLa.
Inmunocitoquímica: Un laboratorio independiente ha comunicado que un lote anterior de este anticuerpo detectó la Chk2 en células HeLa.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:1000 de un lote representativo detectó la Chk2 en células HeLa.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de RIPA de células Jurkat, HeLa, 3T3/A31 o A431.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,1-1 μg/ml de este lote detectó la Chk2 en lisados RIPA de células Jurkat. Un lote anterior detectó la Chk2 en lisados de células HeLa, 3T3/A31 y A431.
Target description
67 kDa
Linkage
Sustituye a: MABE491
Physical form
Cromatografía de proteínas G.
IgG1 de ratón purificada en proteína G en tampón que contiene Tris-glicina, 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, azida sódica al 0,035 % y glicerol al 30 %. Líquido a -20°C.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº ref. 12-303, lisado de células Jurkat.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
X Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(4), 2971-2974 (2000-10-29)
The integrity of the DNA damage response pathway is essential for prevention of neoplastic transformation. Several proteins involved in this pathway including p53, BRCA1, and ATM are frequently mutated in human cancer. Checkpoint kinase 2 (Chk2) is a DNA damage-activated
Jeffrey M Sifford et al.
Journal of virology, 90(5), 2571-2585 (2015-12-18)
Tumor suppressor p53 is activated in response to numerous cellular stresses, including viral infection. However, whether murine gammaherpesvirus 68 (MHV68) provokes p53 during the lytic replication cycle has not been extensively evaluated. Here, we demonstrate that MHV68 lytic infection induces
Kazumasa Yoshida et al.
Journal of cell science, 123(Pt 2), 225-235 (2010-01-06)
CDC6, a replication licensing protein, is partially exported to the cytoplasm in human cells through phosphorylation by Cdk during S phase, but a significant proportion remains in the nucleus. We report here that human CDC6 physically interacts with ATR, a
Monica Ceccon et al.
Oncogene, 35(29), 3854-3865 (2015-12-15)
Most of the anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) cases carry the t(2;5; p23;q35) that produces the fusion protein NPM-ALK (nucleophosmin-anaplastic lymphoma kinase). NPM-ALK-deregulated kinase activity drives several pathways that support malignant transformation of lymphoma cells. We found that in ALK-rearranged ALCL
Richard O Adeyemi et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001141-e1001141 (2010-10-16)
Infection by DNA viruses can elicit DNA damage responses (DDRs) in host cells. In some cases the DDR presents a block to viral replication that must be overcome, and in other cases the infecting agent exploits the DDR to facilitate