Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
05-364
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Cdk5, clon DC17
clone DC17, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DC17, monoclonal
species reactivity
mouse, human, Drosophila, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
fruit fly ... Cdk5(36727)
human ... CDK5(1020)
mouse ... Cdk5(12568)
rat ... Cdk5(140908)
Specificity
cdk5
Immunogen
Cdk5 recombinante humana
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Cdk5, clon DC17, es un anticuerpo monoclonal de ratón de gran calidad para la detección de Cdk5 y ha sido validado en IP, WB, ICC.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en lisado RIPA de células A431humanas no estimuladas, células Wehi de ratón o células PC12 de rata
Target description
33kDa
Physical form
Cromatografía en proteínas G
Presentación: Purificada
Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 nM con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
2 años a -20°C
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregar 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y dejar hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargar 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
K Sobue et al.
The Journal of biological chemistry, 275(22), 16673-16680 (2000-04-06)
Neuronal Cdc2-like protein kinase (NCLK), a approximately 58-kDa heterodimer, was isolated from neuronal microtubules (Ishiguro, K., Takamatsu, M., Tomizawa, K., Omori, A., Takahashi, M., Arioka, M., Uchida, T. and Imahori, K. (1992) J. Biol. Chem. 267, 10897-10901). The biochemical nature
S R Floyd et al.
The Journal of biological chemistry, 276(11), 8104-8110 (2000-12-13)
Amphiphysin 1 is a phosphoprotein expressed at high levels in neurons, where it participates in synaptic vesicle endocytosis and neurite outgrowth. It is a substrate for cyclin-dependent kinase (cdk) 5, a member of the cyclin-dependent protein kinase family, which has
Both the establishment and maintenance of neuronal polarity require the activity of protein kinase D in the Golgi apparatus.
Yin, DM; Huang, YH; Zhu, YB; Wang, Y
The Journal of Neuroscience null
The presence of active Cdk5 associated with p35 in astrocytes and its important role in process elongation of scratched astrocyte.
Yi He,Hui-Li Li,Wei-Yan Xie,Chun-Zhang Yang,Albert Cheung Hoi Yu,Yun Wang
Glia null
H Lin et al.
Cell death and differentiation, 14(3), 607-615 (2006-08-26)
Although Abl functions in mature neurons, work to date has not addressed Abl's role on Cdk5 in neurodegeneration. We found that beta-amyloid (Abeta42) initiated Abl kinase activity and that blockade of Abl kinase rescued both Drosophila and mammalian neuronal cells