04-642
Anti-Ago2 Antibody, clone 9E8.2
ascites fluid, clone 9E8.2, Upstate®
Sinónimos:
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, AGO2, eIF-2C, Slicer protein, MGC3183, Piwi domain protein, PPD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9E8.2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGO2(27161)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable