Documentos
04-1530
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MDM2, clon 3G9
clone 3G9, from mouse
Sinónimos:
Double minute 2 protein, Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse), Oncoprotein Mdm2, double minute 2, human homolog
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G9, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
La MDM2 está sobreexpresada en muchos tumores. Su función principal es la ubiquitinación y la degradación de la proteína supresora tumoral p53. Este anticuerpo monoclonal también reconoce un epítopo peptídico en torno a la Thr-216 de la MDM2 murina cuando la Thr-216 está sin fosforilar. La SMP14 también reacciona de forma cruzada con algunas citoqueratinas (6, 14 y 16). Esto sólo es un problema cuando se trabaja con ciertas células epiteliales y no con fibroblastos.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la MDM2.
Immunogen
Epítopo: Desconocido
Proteína recombinante etiquetada con His que corresponde a la MDM2 humana.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para esta aplicación. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-MDM2, clon 3G9, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la MDM2, también conocida como proteína doble minuto 2 u homólogo de la proteína de unión p53 Mdm2, y ha sido validado en WB, IP, ICC e IHC.
Subcategoría de investigación
Metabolismo del ARN y proteínas de unión
Ubiquitina y metabolismo de la ubiquitina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células MCF-7.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la MDM2 en 10 µg de lisado de células MCF-7.
Target description
~75 kDa
Physical form
IgGκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células MCF-7
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zhenzhen Liu et al.
Chemical biology & drug design, 85(4), 411-417 (2014-09-18)
In this article, we describe a no-wash small-molecule fluorescent probe for detecting and imaging p53-MDM2 protein-protein interaction based on an environment-sensitive fluorescent turn-on mechanism. After extensive biological examination, this probe L1 exhibited practical activity and selectivity in vitro and in
Lenka Kyjacova et al.
Oncogene, 40(47), 6494-6512 (2021-10-07)
Expression of the immediate-early response gene IER2 has been associated with the progression of several types of cancer, but its functional role is poorly understood. We found that increased IER2 expression in human melanoma is associated with shorter overall survival
Xiaomu Li et al.
Nature communications, 7, 11740-11740 (2016-06-07)
Mitochondrial metabolism is pivotal for glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) in pancreatic β-cells. However, little is known about the molecular machinery that controls the homeostasis of intermediary metabolites in mitochondria. Here we show that the activation of p53 in β-cells, by
Ting Ni et al.
Nature cell biology, 18(11), 1221-1232 (2016-10-28)
The zinc-finger transcription factor Snail1 is inappropriately expressed in breast cancer and associated with poor prognosis. While interrogating human databases, we uncovered marked decreases in relapse-free survival of breast cancer patients expressing high Snail1 levels in tandem with wild-type, but
Zhuohao Liu et al.
Diabetes, 67(11), 2397-2409 (2018-08-23)
Profound loss and senescence of adipose tissues are hallmarks of advanced age, but the underlying cause and their metabolic consequences remain obscure. Proper function of the murine double minute 2 (MDM2)-p53 axis is known to prevent tumorigenesis and several metabolic