Documentos
03-0165-00
Millipore
Kit de evaluación lavadora de placas SMC®
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
technique(s)
single molecule counting: suitable
General description
Dado que los inmunoanálisis TM=["SMC"] alcanzan sensibilidades en los niveles de femtograma/ml, es importante asegurar el mayor rendimiento de su lavadora de placas para los pasos críticos de lavado de placas a lo largo de la prueba. Antes de ejecutar sus preciosas muestras, evalúe el rendimiento de su lavadora de placas empleando nuestro kit de evaluación de lavadora de placas TM=["SMC"].
Este kit proporciona todos los reactivos necesarios para ejecutar 5 placas, incluido un reactivo único que imita los pasos del inmunoanálisis SMC, con un flujo de trabajo abreviado que aísla y resalta el rendimiento de su lavadora de placas. Hemos optimizado este reactivo para analizar las lavadoras de microplacas BioTek 405 TS y Tecan HydroFlex y para leer en las plataformas de inmunoanálisis SMCxPRO y Erenna
Application
  • Cinco pruebas de 96 pocillos por kit: Comprobar en varias lavadoras o antes y después del mantenimiento de la lavadora de placas<br />
  • Flujo de trabajo abreviado: Ejecutar la prueba en aproximadamente 1 hora<br />
  • Evaluar las lavadoras TM=["BioTek"] 405 TS y las lavadoras de microplacas Tecn Hidroflex<br />
  • Datos analizables en las plataformas TM=["SMCxPRO"] y Erenna<br />
  • Confirme el rendimiento óptimo de la lavadora de placas antes de evaluar sus preciosas muestras
Components
Diluyente de evaluación de lavadora de placas Reactivo de evaluación de lavadora de placas Tampón de lavado x 10 Tampón D Tampón de elución B
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.