Documentos clave
Z154563
Sigma-Aldrich
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,00
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE gasket
Características
fits shaft o.d. 10 mm
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 812710
Descripción general
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)