V-902
Vardenafil dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(C)N=C(CCC)N1N2)N=C2C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC)CC4)=O)=CC=C3OCC.Cl.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Clave InChI
NOIHTGOGFDFCBN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PDE5A(8654)
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)