Documentos clave
T-172
Supelco
(-)-11-Hydroxy-delta8-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
330.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)CO)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h8,11-12,16-17,22-23H,4-7,9-10,13H2,1-3H3/t16-,17-/m1/s1
Clave InChI
LOUSQMWLMDHRIK-IAGOWNOFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
11-nor-9-Hydroxy-delta8-THC, is a metabolite of delta8-THC found in urine or blood of cannabis users. This certified reference solution is suitable as starting materials in the preparation of calibrators and controls for THC testing by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)