Documentos clave
T-094
Supelco
Tetrahidrocannabivarina (THCV) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O2
Peso molecular:
286.41
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Shoot®/Snap-N-Spike®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
Esta disolución Snap-N-Spike® certificada es idónea para el análisis de THCV mediante los métodos de HPLC, GC/MS o LC-MS/MS en análisis forense, de toxicología clínica, análisis de fármacos en orina, y análisis de la potencia o el perfil de impurezas del cannabis. Los materiales de referencia certificados (CRM) Cerilliant® de los cannabinoides se suministran en un práctico formato cuantitativo de disolución exenta de DEA de EE.UU. y con TK#s para los clientes canadienses.
La tetrahidrocannabivarina (THCV) es uno de los principales cannabinoides que pertenece a la clase de compuestos terpenofenólicos C21 . La tetrahidrocannabivarina (THCV) es un cannabinoide encontrado en el Cannabis que, según se ha publicado, tiene eficacia en el tratamiento de la diabetes y para controlar la ganancia de peso.
Application
El material de referencia certificado (CRM) en disolución también puede utilizarse de la siguiente manera:
  • Multianálisis de 11 cannabinoides en biomasa y extractos de diferentes variedades de cannabis mediante HPLC-UV, siguiendo la Guía Tripartita para la Validación de Procedimientos Analíticos de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH)
  • Extracción de nueve cannabinoides de muestras de alimentos y bebidas que tengan semillas de cáñamo, aceite y harina como ingredientes seguida de su análisis mediante cromatografía de líquidos-ionización por electrospray-espectrometría de masas Qtrap en tándem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Análisis simultáneo de cinco cannabinoides principales y sus metabolitos en muestras de orina y plasma humanas mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS)
  • Análisis mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) de diez cannabinoides principales de las inflorescencias de cáñamo tras su sililación y esterificación para derivatización
  • Desarrollo y validación de un método de cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento (UHPLC) acoplada a detectores de matriz de fotodiodos y espectrometría de masas para determinar 11 cannabinoides en varias muestras de Cannabis Sativa
  • Detección cuantitativa de siete cannabinoides en 70 productos farmacéuticos oleosos diferentes mediante cromatografía de líquidos (LC) acoplada al detector de espectrometría de masas en tándem (MS/MS)
Features and Benefits
  • Completamente caracterizada bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompañada con un Certificado de Análisis (CoA) completo con datos sobre estabilidad, homogeneidad, exactitud de la concentración, incertidumbre y trazabilidad.
  • Rigurosamente probada mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
  • Preparada gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
  • Sellada a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
  • Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Una completa secuencia de trabajo para la separación mediante HPLC de 17 cannabinoides en diferentes productos del cannabis utilizando la columna Ascentis® Express C18 en un tiempo de ejecución más corto con estabilidad de los tiempos de retención. Más información aquí.
Ver todo
Protocolos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.