C-171
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
0.5 mg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Una completa secuencia de trabajo para la separación mediante HPLC de 17 cannabinoides en diferentes productos del cannabis utilizando la columna Ascentis® Express C18 en un tiempo de ejecución más corto con estabilidad de los tiempos de retención. Más información aquí.
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.