T-050
Temazepam glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Temazepam Glucuronide Solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].CN1C(=O)C(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc14
InChI
1S/C22H21ClN2O8.Li/c1-25-13-8-7-11(23)9-12(13)14(10-5-3-2-4-6-10)24-19(20(25)29)33-22-17(28)15(26)16(27)18(32-22)21(30)31;/h2-9,15-19,22,26-28H,1H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19?,22-;/m0./s1
Clave InChI
RQHXRNLYSZXQKI-NMJPLRNWSA-M
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.