Merck
T-167
Supelco
Temazepam-D5 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 447,00
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 447,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H15D5ClN2O8Li
Peso molecular:
487.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of temazepam glucuronide by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, hydrolysis controls, or urine drug testing applications. The major urinary and blood metabolite of temazepam, an intermediate-acting 3-hydroxy benzodiazepine prescribed for the short-term treatment of sleeplessness in patients with difficulties remaining asleep.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)