Documentos clave
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
UNSPSC Code:
41116107
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
InChI key
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)