Merck
M-250
Supelco
Mycophenolic acid-β-D-glucuronide solution
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 434,00
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 434,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28O12
Número de CAS:
Peso molecular:
496.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Clave InChI
BYFGTSAYQQIUCN-HGIHDBQLSA-N
Descripción general
Mycophenolic acid (MPA), the active moiety of the prodrug mycophenolate mofetil, is widely used in immunosuppressive regimens after kidney, liver or heart transplantation. MPA is metabolized predominantly to the inactive 7-O-glucuronide (MPAG). A minor fraction is converted to the pharmacologically active acyl glucuronide (AcMPAG). All compounds ultimately are eliminated via the kidneys.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)