Merck
H-172
Supelco
4-Hydroxymidazolam solution
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
4-Hydroxymidazolam solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13ClFN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
341.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Fc1c(cccc1)C2=NC(c3[n](c(nc3)C)c4c2cc(cc4)Cl)O
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
Clave InChI
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. 4-Hydroxymidazolam is the minor hydroxylated metabolite of midazolam (MDZ). The product contributes in the pharmacological impact of MDZ.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)