Merck
D-069
Supelco
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N4S · H2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC2=C(S1)NC3=C(C=CC=C3)N=C2N4CCNCC4.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
Clave InChI
FHPIXVHJEIZKJW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Desmethylolanzapine is the primary metabolite of olanzapine, marketed as the atypical antipsychotic Zyprexa®for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. This new certified solution standard is suitable for use in LC or GC applications including clinical toxicology analysis, forensic testing, or therapeutic drug monitoring.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)