Merck
B-065
Supelco
Butabarbital-D5
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11D5N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1)NC(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C(C)CC)C1=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,5D2
Clave InChI
ZRIHAIZYIMGOAB-ZTIZGVCASA-N
Descripción general
A stable-labeled internal standard suitable for butabarbital testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis or pain prescription monitoring applications. Butabarbital is a barbiturate prescribed as a sleep aid under the trade name Butisol.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)